Stampa…
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxybenzohydrazide
OR9848-10G OR9848-1G OR9848-5G
APOSOR9848-10GEA 386 EUR
APOSOR9848-10G APOSOR9848-1G APOSOR9848-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797386
CAS Number: 41697-08-9