Stampa…
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 1,6-dihydro-6-oxo-2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
OR9847-1G OR9847-5G
APOSOR9847-1GEA 30.6 EUR
APOSOR9847-1G APOSOR9847-5G
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00695462
CAS Number: 55613-22-4