Stampa…
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9845-100G OR9845-25G OR9845-5G
APOSOR9845-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9845-100G APOSOR9845-25G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Punto di ebollizione: 80 °C/0,037mmHg
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076201
CAS Number: 87120-72-7
UN: 3259
ADR: 8,III