Stampa…
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR9842-1G OR9842-5G OR9842-10G
APOSOR9842-1GEA 30.6 EUR
APOSOR9842-1G APOSOR9842-5G APOSOR9842-10G
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 224,6437 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02186220
CAS Number: 67625-38-1