Stampa…
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9839-250MG OR9839-500MG OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA 102 EUR
APOSOR9839-250MG APOSOR9839-500MG APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 211,65 g/mol
Punto di fusione: 142…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797375
CAS Number: 5196-95-2