Stampa…
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9836-10G OR9836-1G OR9836-5G
APOSOR9836-10GEA 575 EUR
APOSOR9836-10G APOSOR9836-1G APOSOR9836-5G
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02083381
CAS Number: 86847-74-7