Stampa…
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha-(Aminomethyl)-4-chlorobenzyl alcohol
OR9825-1G OR9825-500MG OR9825-5G
APOSOR9825-1GEA 315 EUR
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG APOSOR9825-5G
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,63 g/mol
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797373
CAS Number: 41870-82-0