Stampa…
2-Amino-1-phenylethanol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9824-100G OR9824-25G OR9824-500G
APOSOR9824-100GEA 79.9 EUR
APOSOR9824-100G APOSOR9824-25G APOSOR9824-500G
2-Amino-1-phenylethanol, grado tecnico
2-Amino-1-phenylethanol
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di ebollizione: 160 °C/17mmHg
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008137
CAS Number: 7568-93-6
EINECS: 231-469-1
UN: 3259
ADR: 8,III