4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₈N₂O₃ Punto di fusione: 269…272 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01411768 CAS Number: 56406-26-9 |