Stampa…
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
OR9818-1G OR9818-5G
APOSOR9818-1GEA 59.7 EUR
APOSOR9818-1G APOSOR9818-5G
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 244,09 g/mol
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797379
CAS Number: 206548-14-3