Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Fornitore: Apollo Scientific
OR9809-1G
OR9809-5G
APOSOR9809-1GEA
72.5
EUR
APOSOR9809-1G
APOSOR9809-5G
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formula:
C₁₄H₂₀O₅ Punto di fusione: 78…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005945 CAS Number: 14098-44-3 |