Stampa…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)benzonitrile
OR9802-1G OR9802-5G
APOSOR9802-1GEA 78.6 EUR
APOSOR9802-1G APOSOR9802-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₈N₄
Peso molecolare: 184,2 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368016
CAS Number: 112809-25-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III