Stampa…
3-Butoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR9793-1G OR9793-500MG OR9793-5G
APOSOR9793-1GEA 141 EUR
APOSOR9793-1G APOSOR9793-500MG APOSOR9793-5G
3-Butoxybenzoic acid
3-Butoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01143605
CAS Number: 93351-38-3