Stampa…
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9789-250MG OR9789-50MG
APOSOR9789-250MGEA 51 EUR
APOSOR9789-250MG APOSOR9789-50MG
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139520
CAS Number: 119448-82-7