Stampa…
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl ureidoacetate
OR9785-1G OR9785-5G
APOSOR9785-1GEA 139 EUR
APOSOR9785-1G APOSOR9785-5G
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025456
CAS Number: 6293-20-5