Stampa…
2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9783-1G OR9783-5G OR9783-25G
APOSOR9783-1GEA 20.5 EUR
APOSOR9783-1G APOSOR9783-5G APOSOR9783-25G
2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
2-Chloro-6-methylpyrazine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,5596 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C/35mmHg
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055032
CAS Number: 38557-71-0