Stampa…
5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9778-100G OR9778-25G OR9778-10G
APOSOR9778-100GEA 183 EUR
APOSOR9778-100G APOSOR9778-25G APOSOR9778-10G
5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 184…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007845
CAS Number: 89-54-3