Stampa…
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9777-250MG OR9777-50MG
APOSOR9777-250MGEA 39.4 EUR
APOSOR9777-250MG APOSOR9777-50MG
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₇H₁₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 137997-34-3