Stampa…
4-Bromobenzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9776-25G OR9776-5G
APOSOR9776-25GEA 50.9 EUR
APOSOR9776-25G APOSOR9776-5G
4-Bromobenzyl chloride
4-Bromobenzyl chloride
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 106…107 °C/10mmHg
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040867
CAS Number: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II