2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di fusione: 49 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00969471 CAS Number: 710-11-2 EINECS: 211-916-7 |