Stampa…
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9774-25G OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA 161 EUR
APOSOR9774-25G APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 214,65 g/mol
Punto di fusione: 147…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082720
CAS Number: 32022-38-1