Stampa…
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9773-1G OR9773-250MG OR9773-5G
APOSOR9773-1GEA 35 EUR
APOSOR9773-1G APOSOR9773-250MG APOSOR9773-5G
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Punto di fusione: 202…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216529
CAS Number: 212755-83-4