Stampa…
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR9771-100G OR9771-25G OR9771-5G
APOSOR9771-100GEA 45.2 EUR
APOSOR9771-100G APOSOR9771-25G APOSOR9771-5G
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673152
CAS Number: 133627-45-9