Stampa…

N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%

Fornitore: Apollo Scientific

OR9770-1G OR9770-5G
APOSOR9770-1GEA 203 EUR
APOSOR9770-1G APOSOR9770-5G
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Formula: C₈H₁₅NO
Peso molecolare: 141,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658420
CAS Number: 211814-16-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR