Stampa…
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,4-Ethylenedioxythiophene-2-boronic acid Pinacol ester
OR9767-100MG OR9767-1G OR9767-250MG
APOSOR9767-100MGEA 118 EUR
APOSOR9767-100MG APOSOR9767-1G APOSOR9767-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane 97%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane
Formula: C₁₂H₁₇BO₄S
Peso molecolare: 268,14 g/mol
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060541
CAS Number: 250726-93-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III