Stampa…
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]pyridine-3-boronic acid, pinacol ester
OR9766-100G OR9766-25G OR9766-5G
APOSOR9766-100GEA 1030 EUR
APOSOR9766-100G APOSOR9766-25G APOSOR9766-5G
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₂₀H₃₂BN₃O₄
Peso molecolare: 389,31 g/mol
Punto di fusione: 165…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039875
CAS Number: 496786-98-2