Stampa…
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9762-100G OR9762-25G OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA 133 EUR
APOSOR9762-100G APOSOR9762-25G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052917
CAS Number: 21803-75-8