Stampa…
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9760-250MG OR9760-1G
APOSOR9760-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9760-250MG APOSOR9760-1G
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₆H₂₄BNO₂
Punto di ebollizione: 396 °C
Punto di fusione: 108,5…109.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08060504
CAS Number: 852227-90-8