Stampa…
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9756-10G OR9756-1G OR9756-5G
APOSOR9756-10GEA 947 EUR
APOSOR9756-10G APOSOR9756-1G APOSOR9756-5G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O
Punto di fusione: 57,5…58.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03421620
CAS Number: 61226-20-8