Stampa…
4-Bromo-2-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9753-25G OR9753-5G OR9753-100G
APOSOR9753-25GEA 30.6 EUR
APOSOR9753-25G APOSOR9753-5G APOSOR9753-100G
4-Bromo-2-chloropyridine 98%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Punto di fusione: 20…20,6 °C
Densità: 1,734 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840756
CAS Number: 73583-37-6