Stampa…
2-Amino-6-bromophenol 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 174 EUR
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromophenol 97+%
2-Amino-6-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277300
CAS Number: 28165-50-6