Stampa…
2-Amino-3-bromophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9739-1G OR9739-250MG OR9739-5G
APOSOR9739-1GEA 58 EUR
APOSOR9739-1G APOSOR9739-250MG APOSOR9739-5G
2-Amino-3-bromophenol 95%
2-Amino-3-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445676
CAS Number: 116435-77-9