Stampa…
2-Bromo-6-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9738-100G OR9738-25G OR9738-5G
APOSOR9738-100GEA 85.7 EUR
APOSOR9738-100G APOSOR9738-25G APOSOR9738-5G
2-Bromo-6-nitrophenol 98%
2-Bromo-6-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683216
CAS Number: 13073-25-1