3-Bromo-2-nitrophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄BrNO₃ Punto di fusione: 65…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08445675 CAS Number: 76361-99-4 |