Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9735-1G
OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9735-1G
APOSOR9735-250MG
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula:
C₇H₈ClNO₂S Punto di fusione: 46…47 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02956798 CAS Number: 7238-62-2 |