Stampa…
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(3-Bromophenyl)-1,3-oxazole
OR9727-5G OR9727-10G
APOSOR9727-5GEA 141 EUR
APOSOR9727-5G APOSOR9727-10G
5-(3-Bromophenyl)oxazole
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,06 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05668970
CAS Number: 243455-57-4