Stampa…

3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3-(Pyridin-4-yl)benzoic acid

OR9726-1G OR9726-250MG
APOSOR9726-1GEA 96 EUR
APOSOR9726-1G APOSOR9726-250MG
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,2054 g/mol
Punto di fusione: 268 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864808
CAS Number: 4385-78-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR