4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₉NO₂ Punto di fusione: 300 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114574 CAS Number: 4385-76-6 |