Stampa…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9722-1G OR9722-25G OR9722-5G
APOSOR9722-1GEA 109 EUR
APOSOR9722-1G APOSOR9722-25G APOSOR9722-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 98%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Punto di fusione: 154…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864484
CAS Number: 264264-33-7