Stampa…
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1-Imidazolyl)benzoic Acid
OR9721-1G OR9721-100MG OR9721-5G
APOSOR9721-1GEA 154 EUR
APOSOR9721-1G APOSOR9721-100MG APOSOR9721-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Punto di fusione: 194…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659077
CAS Number: 108035-47-8