Stampa…
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9720-1G OR9720-250MG
APOSOR9720-1GEA 132 EUR
APOSOR9720-1G APOSOR9720-250MG
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formula: C₁₁H₉BrN₂
Punto di fusione: 66…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659074
CAS Number: 844891-12-9