Stampa…
5-Nitrosalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
OR9715-100G OR9715-25G OR9715-500G
APOSOR9715-100GEA 55.3 EUR
APOSOR9715-100G APOSOR9715-25G APOSOR9715-500G
5-Nitrosalicylaldehyde
5-Nitrosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 123…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007337
CAS Number: 97-51-8
EINECS: 202-587-0