2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR9714-1G
OR9714-250MG
APOSOR9714-1GEA
568
EUR
APOSOR9714-1G
APOSOR9714-250MG
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
2-Amino-5-chlorothiophenol
Formula:
C₆H₆ClNS Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
23474-98-8 |