Stampa…
(Ethylsulphonyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl phenyl sulphone, (Ethylsulphonyl)benzol
OR9713-100G OR9713-25G
APOSOR9713-100GEA 72.7 EUR
APOSOR9713-100G APOSOR9713-25G
(Ethylsulphonyl)benzene
(Ethylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₁₀O₂S
Peso molecolare: 170,23 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C/0,75mmHg
Punto di fusione: 35…44 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025081
CAS Number: 599-70-2
EINECS: 209-972-2