Stampa…
3-Chlorothioanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
OR9711-100G OR9711-25G OR9711-5G
APOSOR9711-100GEA 121 EUR
APOSOR9711-100G APOSOR9711-25G APOSOR9711-5G
3-Chlorothioanisole 97%
3-Chlorothioanisole
Formula: C₇H₇ClS
Peso molecolare: 158,65 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C
Densità: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040127
CAS Number: 4867-37-2