2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9702-100G
OR9702-25G
OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA
228
EUR
APOSOR9702-100G
APOSOR9702-25G
APOSOR9702-1G
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ Punto di fusione: 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012930 CAS Number: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |