Stampa…
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-4-methylthiophene
OR9699-1G OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA 315 EUR
APOSOR9699-1G APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,21 g/mol
Punto di ebollizione: 42…46 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657973
CAS Number: 104163-39-5
UN: 2735
ADR: 8,III