Stampa…
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(4-Bromobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR9696-1G OR9696-250MG
APOSOR9696-1GEA 168 EUR
APOSOR9696-1G APOSOR9696-250MG
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 355,28 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659068
CAS Number: 844891-10-7
UN: 1759
ADR: 8,III