Stampa…
3-Bromo-1-benzofuran 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromobenzofuran
OR9692-1G OR9692-250MG OR9692-5G
APOSOR9692-1GEA 66.9 EUR
APOSOR9692-1G APOSOR9692-250MG APOSOR9692-5G
3-Bromo-1-benzofuran 97%
3-Bromo-1-benzofuran
Formula: C₈H₅BrO
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C
Punto di fusione: 35…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01029425
CAS Number: 59214-70-9