Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9691-1G OR9691-5G
APOSOR9691-1GEA 77.1 EUR
APOSOR9691-1G APOSOR9691-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,1454 g/mol
Punto di fusione: 195,5…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01720458
CAS Number: 6200-60-8